Merck
723037
Sigma-Aldrich
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate
97% (HPLC)
Synonim(y):
S-(2-Cyanoprop-2-yl)-S-dodecyltrithiocarbonate
Wybierz wielkość
1 G
685,00 zł
5 G
2360,00 zł
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
685,00 zł
5 G
2360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31NS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97% (HPLC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H31NS3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-16(19)21-17(2,3)15-18/h4-14H2,1-3H3
Klucz InChI
QSVOWVXHKOQYIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate is used as a RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of methacrylate, methacrylamide, and styrene monomers. It is also used as a Chain Transfer Agent (CTA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeonghun Lee et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 304, 164-172 (2019-05-15)
A blood clot (thrombus) is formed as a final product of the hemostatic process with two major components, a mesh of cross-linked fibrin and platelets activated by high concentration of hydrogen peroxide (H2O2). Thrombus formation impedes blood flow to brain
Joseph L Mann et al.
Science translational medicine, 12(550) (2020-07-03)
Insulin has been used to treat diabetes for almost 100 years; yet, current rapid-acting insulin formulations do not have sufficiently fast pharmacokinetics to maintain tight glycemic control at mealtimes. Dissociation of the insulin hexamer, the primary association state of insulin
Hsiu-Pen Lin et al.
Macromolecular bioscience, 20(6), e2000049-e2000049 (2020-04-08)
Cationic polymers exhibit high cytotoxicity via strong interaction with cell membranes. To reduce cell membrane damage, a hydrophilic polymer is introduced to the cationic nanoparticle surface. The hydrophilic polymer coating of cationic nanoparticles resulted in a nearly neutral nanoparticle. These
So Jung Park et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(43), 49165-49173 (2020-09-30)
Control of the cross-linking reaction is imperative when developing a sophisticated in situ forming hydrogel in the body. In this study, a heteroarmed thermoresponsive (TR) nanoparticle was designed to investigate the mechanism of controlling reactivity of the functional groups introduced
Munziya Abutalip et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(25), 8389-8397 (2019-06-15)
In this work, we report the first molecular weight-controlled amphiphilic polybetaine synthesis using various hydrocarbons via reversible addition?fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization. The experimental separation of the alkyl aminocrotonate tautomers, which has been the subject of debate, was completed for the
Produkty
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Zobacz wszystko
Protokoły
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf