Merck
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Synonim(y):
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
Wybierz wielkość
250 MG
546,70 zł
1 G
1410,00 zł
546,70 zł
Cena katalogowa781,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
546,70 zł
1 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36Cl4Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
546,70 zł
Cena katalogowa781,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)