Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł 393,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
393,00 zł
Cena katalogowa524,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
128 °C (D)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 128 °C (D) | mp 143-147 °C | mp 135 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?