Merck
334995
Sigma-Aldrich
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Synonim(y):
Karbonylochlorohydrotris(trifenylofosfina)ruten
Wybierz wielkość
1 G
565,00 zł
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
565,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
952.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ru].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
MVJRXTSUBHUUPN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) is a coordination compound commonly used as a catalyst in organic synthesis reactions such as hydrogenation, transfer hydrogenative C-C bond-forming reactions, transfer hydrogenation, and α-alkylation of ketones with primary alcohols. In addition, it is used as a precursor of pincer ruthenium carbonyl catalysts for hydrogenation.[1]
Zastosowanie
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II): This ruthenium complex is used as a versatile catalyst for various reactions including hydrogenation, transfer hydrogenation, C-C bond-forming reactions, α-alkylation of ketones with primary alcohols, and as a precursor for pincer ruthenium carbonyl catalysts for hydrogenation. The complex is noted for its physical properties, such as decomposing above its melting point (204-206°C), and its solubility characteristics. It is very insoluble in water, ethanol, and DMSO, sparingly soluble in benzene and acetone, and slightly soluble in chloroform (Kuriyama, 2001).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II)
Kuriyama W
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-7 (2001)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf