Przejdź do
676497
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
solid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C10H15)RuCl2]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
674,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
45-47 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru](Cl)Cl.[Ru](Cl)Cl.C[C]2[C]([C]([C]([C]2C)C)C)C.C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a ruthenium complex with a pentamethylcyclopentadienyl ligand, used as a precursor for various catalytic applications. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361356676500752800
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
45-47 °C
mp
-
mp
276-278 °C
mp
260-268 °C
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)