Przejdź do
676500
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
solid
Synonim(y):
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3940,00 zł
2955,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H60Ru4Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1087.00
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
276-278 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
InChI key
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738638673307701769
description
-
description
-
description
-
description
95%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
276-278 °C
mp
>300 °C
mp
-
mp
>300 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)