Merck
737933
Sigma-Aldrich
Butylphosphonic acid
Synonim(y):
n-Butylphosphonic acid
Wybierz wielkość
1 G
224,00 zł
5 G
1090,00 zł
224,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
224,00 zł
5 G
1090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
224,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
98-102 °C
ciąg SMILES
CCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Dumora et al.
The Biochemical journal, 280 ( Pt 2), 557-559 (1991-12-01)
The effect of n-butylphosphonic acid on the activity of phosphonoacetaldehyde hydrolase from Pseudomonas aeruginosa was investigated: at low concentrations this compound appeared as an activator of the enzyme activity, whereas at higher concentrations it exhibited inhibitory properties. The experimental results
Chung-Wei Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 16910-16910 (2017-12-06)
The hydrothermal treatment followed by a self-assembled monolayer (SAM) of 1-butylphosphonic acid through the tethering by aggregation and growth (T-BAG) method was employed to produce protective surface coatings on the Mg-6Al-1Zn alloy (AZ61) for reducing the degradation rate in physiological
N Amend et al.
Archives of toxicology, 94(6), 2239-2247 (2020-04-19)
Suicidal ingestion of organophosphorus (OP) or carbamate (CM) compounds challenges health care systems worldwide, particularly in Southeast Asia. The diagnosis and treatment of OP or CM poisoning is traditionally based on the clinical appearance of the typical cholinergic toxidrome, e.g.
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.