Przejdź do
795755
n-Dodecylphosphonic acid
Synonim(y):
DDPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H27O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
68-73 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H27O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H2,13,14,15)
InChI key
SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Styryl 9M is an organic laser dye that is used as a non-linear optical(NLO) component. It is biocompatible in nature and can be used as a chromophore for photon absorption based microscopy.
Application
Styryl 9M may be used as a near-infrared based dyes that can be incorporated with amino functionalized polystyrene nanoparticles for the tracing and tracking of tumor cells. It exhibits non-linear optical properties which may be used in the fabrication of photonic crystal for application as ultrafast optical switches.
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
912875912581W236705
description
-
description
-
description
-
description
≥95%, FG
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
mp
68-73 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)