Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-121-8
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Application
Propylphosphonic acid was used in generation of free radicals, to investigate the inactivation of Aeromonas hydrophila by free radicals, generated spontaneously in oxidizing Fe2+-containing groundwaters.1
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description technical, ~50% in DMF | description ≥50 wt. % in ethyl acetate |
| assay 95% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 67-71 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form solution | form liquid |
| Gene Information human ... ALPP(250) | Gene Information - | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?