Przejdź do
8.20251
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Synonim(y):
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
bp
>145 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >108.5 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>227.3 °F
flash_point_c
> 108.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)