Kluczowe dokumenty
693839
6-Phosphonohexanoic acid
97%
Synonim(y):
PHA
Wybierz wielkość
368,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
368,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
98-104 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H13O5P/c7-6(8)4-2-1-3-5-12(9,10)11/h1-5H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Klucz InChI
SYFTUNQVCGSBOV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.