Merck
735914
Sigma-Aldrich
Octylphosphonic acid
97%
Synonim(y):
n-Octylphosphonic acid, OPA
Wybierz wielkość
1 G
316,00 zł
5 G
1100,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
316,00 zł
5 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
93-98 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octylphosphonic acid (OPA) forms a self-assembled monolayer (SAM), which serves as a protective anti-corrosive phosphonate layer on a variety of surfaces.[1][2]
Zastosowanie
OPA can be used as a surfactant that may be added to silver (Ag)/titanium oxide (TiO2) for uniform dispersion into the polymeric matrix.[3] It may be coated on indium-tin oxide (ITO) substrates, which can be used for super-resolution microscopy.[4] OPA based charge blocking layer may be used to prevent leakage of current in a hybrid dielectric film.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Bone
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface modification of passive iron by alkyl-phosphonic acid layers
Paszternak A, et al.
Electrochimica Acta, 53(2), 337-345 (2007)
High-energy-density hybrid sol-gel dielectric film capacitors with a polymeric charge blocking layer
Kim Y, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(48), 25522-25528 (2017)
Characterization of functionalized glass and indium tin oxide surfaces as substrates for super-resolution microscopy
Nicovich PR, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 52(3), 034003-034003 (2018)
Surface modification of titania powder P25 with phosphate and phosphonic acids-Effect on thermal stability and photocatalytic activity
Djafer L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 393, 335-339 (2013)
Rickdeb Sen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(53), 13015-13022 (2017-07-14)
Rapid and quantitative click functionalization of surfaces remains an interesting challenge in surface chemistry. In this regard, inverse electron demand Diels-Alder (IEDDA) reactions represent a promising metal-free candidate. Herein, we reveal quantitative surface functionalization within 15 min. Furthermore, we report the
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?