Przejdź do
736414
Tetradecylphosphonic acid
98%
Synonim(y):
TDPA, TPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
225-118-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
80-85 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H31O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17/h2-14H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChI key
BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetradecylphosphonic acid forms a self-assembled monolayer (SAM) to functionalize a variety of nanoparticles.
Application
TDPA can be used to cap copper nanoparticles to protect them from oxidation. It may also be used in the synthesis of cadmium sulfate (CdS) core, which can be used in the fabrication of cadmium selenium (CdSe)/CdS core quantum dots (QDs). It may also be coated on caesium lead bromide (CsPbBr3) perovskite quantum dots for the development of white light emitting diodes (wLED).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900512900511900514
description
98%
description
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
description
fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in hexane
description
fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in hexane
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
dispersion
form
dispersion
form
dispersion
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
80-85 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)