Przejdź do
228559
3-Phosphonopropionic acid
technical grade, 94%
Synonim(y):
2-Carboxyethanephosphonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2P(O)CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-738-8
MDL number:
Assay:
94%
Form:
solid
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
94%
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7O5P/c4-3(5)1-2-9(6,7)8/h1-2H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI key
NLBSQHGCGGFVJW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Phosphonopropionic acid was used to functionalize the bulk phosphate glass surface.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
433314377708708356
description
technical grade, 94%
description
technical grade
description
94%
description
≥94%
assay
94%
assay
≥94% (by NaOH, titration)
assay
94%
assay
≥94%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
waxy solid, liquid
form
-
form
crystals
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
bromo
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)