Przejdź do
40941
Methylphosphonic acid
99.0-101.0% (T)
Synonim(y):
MPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.02
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-607-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739372
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
loss
≤2.0% loss on drying
pH
0.9-1.4
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly pure methylphosphonic acid for phosphoproteome analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63768106615289868
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble, acetone: slightly soluble, benzene: insoluble, methanol: soluble
solubility
-
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylphosphonic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)