Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.62
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n
density
1.015 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
InChI key
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?