Kluczowe dokumenty
8.14145
Sigma-Aldrich
Bis-merkaptooctan glikolu etylenowego
for synthesis
Synonim(y):
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
Wybierz wielkość
100 ML
345,00 zł
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
345,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HSCH2COOCH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
204-653-4
NACRES:
NA.22
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
137-139 °C/2 hPa
gęstość
1.32 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
SCC(=O)OCCOC(=O)CS
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
Klucz InChI
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2