Merck
673110
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether
95%
Synonim(y):
(11-Mercaptoundecyl)tri(ethylene glycol)
Wybierz wielkość
250 MG
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)11(OCH2CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
Klucz InChI
FASSFROSROBIBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces.[1][2]
Zastosowanie
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether can be used in the formation of low cost micro-patterns for biomedical and microelectronics based applications. It can also be used as a SAM for surface immobilization of various molecular species on gold electrodes for biological applications.[3][4][5]
Used in an efficient synthesis of ω-functionalized asymmetric disulfides via the sulfenyl bromide.[6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janusz Kowalczyk et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(5), 2318-2321 (2007-01-26)
Various types of asymmetric disulfides can be synthesized under mild conditions and in excellent yields by a method involving dialkoxylthiophosphoranesulfenyl halide precursors. This straightforward, rapid procedure is used to prepare a series of disulfides bearing neutral, acidic, and basic terminal
Optically transparent, amphiphilic networks based on blends of perfluoropolyethers and poly (ethylene glycol).
Hu Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(43), 14244-14252 (2008)
Bio-Inspired Silicification on Patterned Surfaces Generated by Microcontact Printing and Layer-by-Layer Self-Assembly.
Yang SH and Choi IS
Chemistry - An Asian Journal, 4(3), 382-385 (2009)
Protein resistance of surfaces modified with oligo (ethylene glycol) aryl diazonium derivatives.
Fairman C, et al.
ChemPhysChem, 14(10), 2183-2189 (2013)
Label-free detection of viruses on a polymeric surface using liquid crystals.
Han G, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116(10), 147-152 (2014)
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.