Merck
736309
Sigma-Aldrich
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene), contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonim(y):
4105 P3-DCB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid (dispersion)
zawiera
p-toluenesulfonate as dopant
skład
Aedotron TM-P3 polymer, 0.3-0.8 wt. %
1,2-Dichlorobenzene, 90-95 wt. %
ethanol, 2-8 wt. %
isopropanol, 0.2-0.8 wt. %
processing additive, 0.1-0.4 wt. %
stężenie
0.6-1.0 wt. % (solid)
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532
przewodność
0.01-0.05 S/cm (bulk)
gęstość
1.232 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
Polimery 4105 są rozpuszczalnymi formami PEDOT. Są to kopolimery domieszkowanego PEDOT i elastycznego, rozpuszczalnego polimeru, takiego jak poli(glikol etylenowy) (PEG). Te koloidalne dyspersje są stabilizowane przez wysoce rozpuszczalne łańcuchy PEG, które sterycznie ograniczają agregację bloków PEDOT. Polimery Aedotron nie są kwaśne ani żrące, łatwo dyspergują w polarnych rozpuszczalnikach aprotycznych.
Sheet resistance, spin cast thin films: 106-108 Ohms/sq
Average transmittance: 60-85%
General purpose, moderately conductive dispersion in chlorinated solvents
Zastosowanie
Conducting polymer dispersion suitable for making conducting films, anti-static layers and transparent electrodes. 1,2 Dichlorobenzene can be used to cast robust films on many polymeric substrates, but should be tested in each case.
Cechy i korzyści
The block copolymer structure renders the conducting polymer PEDOT highly dispersible in organic solvents. dichlorobenzene is compatible with many coatings and polymers formulations.
Inne uwagi
May settle over time. Must be sonicated before use
Informacje prawne
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.