Merck
687316
Sigma-Aldrich
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.7 wt. % (nitromethane dispersion)
Synonim(y):
Aedotron C3-NM, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
Wybierz wielkość
25 G
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1330,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated, 0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
Formularz
liquid (dispersion)
Poziom jakości
zawiera
perchlorate as dopant
skład
Acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron- C3 polymer, 0.2-0.7 wt. %
Nitromethane, 90-95 wt. %
proprietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
Propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
stężenie
0.5-0.9 wt. % (content of dispersion)
0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
rezystywność powierzchniowa
600-3000 Ω/sq
przepuszczalność
70-85%
wielkość cząstki
200-600 nm
przewodność
10-60 S/cm
Opis ogólny
Aedotron polymers are solvent-dispersable forms of PEDOT. These are copolymers of doped PEDOT and a flexible, soluble polymer such as poly(ethylene glycol) (PEG). These colloidal dispersions are stabilized by the highly solvated PEG chains which sterically limit the aggregation of the PEDOT blocks. Aedotron polymers are neither acidic nor corrosive, it easily disperses in polar aprotic solvents. Aedotron C3-NM is a triblock copolymer.
Please follow this link for Aedotron/Oligotron selection guide table.
Zastosowanie
Conducting polymer dispersion suitable for making conducting films, anti-static layers and transparent electrodes for electroluminescent lamps.
Nitromethane dispersions can be used to cast thin films on glass, ITO, silicon wafers and many polymeric substrates. Compatibility of the polymeric substrate with nitromethane should be tested in each case. Coat the substrate with a "pool" of the nitromethane dispersion. Thin transparent films are typically spun at 1000 RPM or higher speeds, but more conducting films can be obtained at lower speeds. A single layer spun at 1000 RPM is typically 75 nm thick.
Cechy i korzyści
The copolymer structure renders the conducting polymer PEDOT highly dispersible in organic solvents. Nitromethane has a suitable volatility for spin coating.
Przestroga
Store this product at room temperature (do not refrigerate or freeze). Some settling will normally occur. Agitate, sonicate, and filter prior to use. A plug of glass wool in a pipette can be used for easy filtration. The shelf life of this product will vary depending on how it is stored and handled. Product should be discarded if heavy aggregation occurs, or if sonication / filtering are inadequate to produce a good casting solution.
Informacje prawne
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.