Merck
723118
Sigma-Aldrich
Bis(thiobenzoyl) disulfide
>95% (HPLC)
Wybierz wielkość
5 G
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
94-96 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
LWGLGSPYKZTZBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Produkty
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Zobacz wszystko