Merck
735817
Sigma-Aldrich
Polypyrrole-block-poly(caprolactone)
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonim(y):
Biotron PP-NM, PCL-block-PPy
Wybierz wielkość
25 G
575,00 zł
575,00 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
575,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
575,00 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid (dispersion)
zawiera
p-toluenesulfonate as dopant
skład
Biotron PP polymer, 0.3-0.7 wt. %
ethanol, 4-8 wt. %
nitromethane, 90-95 wt. %
stężenie
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
przewodność
10-40 S/cm (bulk)
Opis ogólny
Sheet resistance, spin cast thin films: 10,000-50,000 Ohms/sq
Average transmittance: 70-90%
Biodegradble conducting polymer for bomedical applications. PCL diol blocks have average molecular weight 2000 and PPy block have an average molecular weight of 4000 with a 25% doping level. Good biocompatibility with expected weight loss of 40% at 200 days in pH=7 buffer.
Zastosowanie
Thin films can be prepared by spin casting the nitromethane dispersion at 1000 rpm. To spin coat a thin film at 1000 RPM, 30 seconds to 1 minute is usually enough time to spread this dispersion. Thicker and more conducting films can be prepared by air spraying the dispersion on a substrate. Any substrate that is compatible can be used. Sprayed films can be dried at 30-40 °C, then pressed between two polished dye plates at 1000-10,000 psi to increase film density, strength and scratch resistance. The drying time of the air sprayed film depends on the thickness of the prepared film. Try weighing the sample periodically during drying.
Cechy i korzyści
The block copolymer structure renders the conducting polymer polypyrrole dispersible in organic solvents and biodegradable.
Przestroga
Store this product at room temperature (do not refrigerate or freeze). Severe settling and separation will normally occur. Agitate, sonicate, and filter prior to use. A plug of glass wool in a pipette can be used for easy filtration. The shelf life of this product will vary depending on how it is stored and handled. Product should be discarded if heavy aggregation occurs, or if sonication / filtering are inadequate to produce a good casting solution. When spray coating is used, the user should take every precaution necessarily to prevent exposure to solvent vapors from this product
Inne uwagi
Will settle over time. Must be sonicated before use
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
66.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
19.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synergic effect in electrical conductivity using a combination of two fillers in PVDF hybrids composites.
da Silva AB, et al.
European Polymer Journal, 49(10), 3318-3327 (2013)
Polypropylene composites for polymer electrolyte membrane fuel cell bipolar plates.
Yeetsorn R, et al.
Macromolecular Symposia, 264(1) (2008)
Materials for Bioelectronic and
Biomedical Applications
Zhang Y, et al.
Material Matters, 8(1) null
Chemical Synthesis and Morphology of b?Naphthalene Sulfonic Acid-Doped Polypyrrole Micro/Nanotube.
Akinyeye R, et al.
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 14 (2006)
Soluble conducting polypyrrole doped with DBSA?CSA mixed acid
Shen Y and Wan M
Journal of Applied Polymer Science, 68(8), 1277-1284 (1998)
Produkty
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Zobacz wszystko