Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł 368,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,25 zł
Cena katalogowa491,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: copper
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
498 °C (lit.)
density
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description 99% | description 98% | description ≥99.5%, purum |
| form solid | form solid | form solid | form powder or chunks |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99% | assay 98% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 498 °C (lit.) | mp 498 °C (lit.) | mp 504 °C (lit.) | mp 504 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| density 4.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.71 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.71 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?