311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
99%
Synonim(y):
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Klucz InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3