Kluczowe dokumenty
731277
2-Cyano-2-propyl 4-cyanobenzodithioate
98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyanoprop-2-yl 4-cyanodithiobenzoate, 4-Cyanobenzenecarbodithioic acid 1-cyano-1-methylethyl ester
Wybierz wielkość
890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
890,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Formularz
solid
mp
122-127 °C
ciąg SMILES
CC(C)(SC(=S)c1ccc(cc1)C#N)C#N
InChI
1S/C12H10N2S2/c1-12(2,8-14)16-11(15)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
GLQSCQVGVPUIPC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.