Merck
723126
Sigma-Aldrich
Bis(dodecylsulfanylthiocarbonyl) disulfide
≥95%
Wybierz wielkość
5 G
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1910,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
30-35 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SSC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50S6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25(27)31-32-26(28)30-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
UUNRYKCXJSDLRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
Precursor for the synthesis of RAFT agents for controlled radical polymerization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Produkty
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Zobacz wszystko