Przejdź do
758353
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid N-succinimidyl ester
Synonim(y):
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 4-Cyano-4-[(phenylthioxomethyl)thio]-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester pentanoic acid, NHS protected RAFT, RAFT polymerization agent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
175-185 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C#N)C(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C17H16N2O4S2/c1-17(11-18,25-16(24)12-5-3-2-4-6-12)10-9-15(22)23-19-13(20)7-8-14(19)21/h2-6H,7-10H2,1H3
InChI key
XQQHRPPQBDALBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization.
RAFT agent for controlled radical polymerization; This is the NHS protected version of 722995; well suited for methacrylates and methacrylamides; Chain Transfer Agent (CTA)
The product contains 4-5% N-hydroxysuccinimide impurity. This impurity is typically not capable of interfering with the chain transfer agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
723274764930764914
description
-
description
97% (HPLC)
description
average Mn 10,000
description
average Mn 2,000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
175-185 °C
mp
64-68 °C
mp
58-62 °C
mp
47-52 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Will the NHS group survive the high temperature of 70-80 °C during RAFT polymerization reaction to obtain the NHS functionalized polymer? Is there any supporting polymerization or NHS stability data available?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for RAFT polymerization at 70–80 °C. However, in the general RAFT protocol information provided at the link below, the typical incubation temperature is 60 °C for the 4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio) pentanoic acid.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/typical-procedures-for-polymerizing-via-raft