This product does not contain any inhibitors.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471
density
1.303 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H15BrO4/c1-7(2)8(12)14-5-6-15-9(13)10(3,4)11/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
QXDYJUSFCUKOQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator with a methacrylate functionality for branched polymerization, orthogonal polymerization, or other functionalization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description 97% | description 95% |
| assay 95% | assay 98% | assay 97% | assay 95% |
| density 1.303 g/mL at 25 °C | density 1.302 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.177 g/mL at 25 °C | density 1.231 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.471 | refractive index n20/D 1.462 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.562 |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does catalog #734586 contain any inhibitors, such as hydroquinone? Thanks.
1 answer-
Helpful?
-
![Bis[2-(2-bromoisobutyryloxy)undecyl] disulfide 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/293/c46f0349-d50c-48d8-899f-e42b09fae485/640/c46f0349-d50c-48d8-899f-e42b09fae485.png)