Merck
72922
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-D-lysine, Nε-Alloc-Nα-Fmoc-D-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m1/s1
Klucz InChI
OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)