Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 817,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
817,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Fmoc-1-Nal-OH, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI key
ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 95% |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc, amine, carboxylic acid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?