Przejdź do
47579
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6670219
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
113-119 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475784761847703
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
113-119 °C
mp
-
mp
148-150 °C (dec.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OAll)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)