Przejdź do
18565
Bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
PyBroP®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1762,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24BrF6N3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6842340
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: Coupling Reactions
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Br[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChI key
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
Synthesis of primary amides
Direct dehydrative phosphonium cross coupling
Direct arylation
Pyrrolidide formation by phosphonium salt coupling reagents
It can be used as a coupling reagent:
  • For Suzuki–Miyaura cross-coupling of phenols and arylboronic acids to synthesize biaryls and heterobiaryls.
  • To functionalize pyrimidines (synthesized from 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones (DHPMs) via the Kappe dehydrogenation) by using various nucleophiles.
  • To synthesize formamidines by coupling with various primary amines and N,N-diisopropylethylamine.
It can also be used as an activating reagent:
  • For the activation of C-OH bond in tautomerizable heterocycles to form the phosphonium salt which aids the Sonogashira coupling of heterocycles with various alkynes.
  • For the one–pot activation of C-O bond in phenols and further coupling reaction with phosphine oxide or phosphite to form C-P bonds.
Other Notes
Reactive peptide coupling reagent suitable for α,α-dialkyl amino acids; Synthesis of depsipeptides
Legal Information
PyBroP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2656437784812805
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98.0% (AT)
description
98%
description
purum, ≥97.0% (TLC)
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
solid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (AT)
assay
98%
assay
≥97.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)