Merck
725048
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridazine
97%
Synonim(y):
Pyridazin-3-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
168-172 °C
ciąg SMILES
Nc1cccnn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
Klucz InChI
LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Somayeh Pirhadi et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 40(4), 357-364 (2020-03-05)
Everyday plenty of people succumb to various forms of cancer across the world and it stands as one of the main reasons of death in our today's life. Receptor tyrosine kinases (RTKs) are a class of receptors involved in cancer
Shawna D Persaud et al.
Scientific reports, 6, 22396-22396 (2016-03-05)
All trans retinoic acid (atRA) is one of the most potent therapeutic agents, but extensive toxicity caused by nuclear RA receptors (RARs) limits its clinical application in treating cancer. AtRA also exerts non-genomic activities for which the mechanism remains poorly