Merck
732257
Sigma-Aldrich
5-Aminopyrimidine
96%
Wybierz wielkość
500 MG
420,00 zł
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
170-174 °C
ciąg SMILES
Nc1cncnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H,5H2
Klucz InChI
FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Casey E O'Neill et al.
Psychopharmacology, 231(16), 3179-3188 (2014-02-25)
Adenosine receptor stimulation and blockade have been shown to modulate a variety of cocaine-related behaviors. These studies identify the direct effects of adenosine receptor stimulation on cocaine seeking during extinction training and the persistent effects on subsequent reinstatement to cocaine
Hongyan Li et al.
Visual neuroscience, 31(3), 237-243 (2014-05-23)
Electrical coupling of photoreceptors through gap junctions suppresses voltage noise, routes rod signals into cone pathways, expands the dynamic range of rod photoreceptors in high scotopic and mesopic illumination, and improves detection of contrast and small stimuli. In essentially all