Merck
A76958
Sigma-Aldrich
Aminopyrazine
98%
Synonim(y):
Pyrazinamine
Wybierz wielkość
10 G
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
248,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
Beilstein:
107025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cnccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
Klucz InChI
XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrate in a four-component synthesis of imidazolidines.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic Communications, 37, 247-247 (2007)
J F Cavalier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(4), 1037-1044 (2001-05-17)
A series of 5-aryl- and 3,5-bis-aryl-2-amino-1,4-pyrazine derivatives 4 and 6, and related imidazolopyrazinones 7, has been synthesized, the aryl groups of which are catechol and/or phenol substituents. These compounds, tested against human keratinocyte cells stressed by UVB irradiation, showed high
W H Lunn et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 22(11), 1239-1241 (1992-11-01)
1. The compound 2-aminopyrazine was given by oral gavage to normal rats and their urine collected. 2. A mercapturic acid containing the 2-aminopyrazine moiety was isolated from this urine. This represents the first example of this type of a metabolite
Frédéric De Wael et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(9), 3564-3574 (2010-06-24)
Based on the imidazo-[1,2-a]-pyrazin-3-(7H)-one scaffold, a dual action prodrug has been designed for combining antioxidant and anti-inflammatory activities, possibly unmasked upon oxidation. The construction of the target-molecule requires two building blocks, namely a 2-amino-1,4-pyrazine and a 2-ketoaldehyde. Attempts to synthesize
Anna Eriksson et al.
Biochemical pharmacology, 80(10), 1507-1516 (2010-08-14)
Aberrant signal transduction by mutant or overexpressed protein kinases has emerged as a promising target for treatment of acute myeloid leukemia (AML). We here present a novel low molecular weight kinase inhibitor, AKN-032, targeting the FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3)