Merck
165638
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride
98%
Wybierz wielkość
5 G
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
353,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
264 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.Cl.NCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H9N3.2ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);2*1H
Klucz InChI
HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorowodorek 2-(aminometylo)benzimidazolu został użyty do syntezy kwasu N-(benzimidazolo-2-ylometylo)iminodioctowego[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Six-co-ordinated vanadium-(IV) and-(V) complexes of benzimidazole and pyridyl containing ligands.
Crans DC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 16, 1799-1812 (1997)
Ganesan Kumaravel et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 1303-1317 (2018-09-24)
This work deals with a series of biologically important novel transition metal(II) Schiff base chelates containing terpyridine. Benzimidazole, a moiety found in broad spectrum of drugs is espoused in a Schiff base ligand system. Eight such metal(II) complexes are designed