Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-95 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 90-95 °C | mp 51-53 °C (lit.) | mp 89-91 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form - | form viscous liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/316/483/d76fb8bf-5216-440e-a409-771970cad43d/640/d76fb8bf-5216-440e-a409-771970cad43d.png)
![2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/334/357/19788a81-5365-46fd-978b-6b98382b1117/640/19788a81-5365-46fd-978b-6b98382b1117.png)
![2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline] 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/255/350/4403d4f8-c973-4da7-a5b6-2e93d1eacb10/640/4403d4f8-c973-4da7-a5b6-2e93d1eacb10.png)