A78608
2-Aminopyrimidine
97%
Synonim(y):
2-Pyrimidinamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
122-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3