Merck
724408
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95%
Synonim(y):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium thiocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
0.7% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538
mp
-28 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.24%
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[S-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHNS/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1-3/h6-8H,3-5H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SIXHYMZEOJSYQH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Dye sensitized solar cell, capacitor technology, optical devices
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
403.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shiflett, Mark B.; Harmer, Mark A.; Junk, Christopher P.; Yokozeki, A.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51, 483-483 (2006)
Jork, C.; Kristen C.; Pieraccini, D.; Stark, A.; Chiappe, C.; Beste, Y. A.; Arlt, W.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 37, 537-537 (2005)
Daisuke Sugioka et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(19), 13150-13159 (2015-04-29)
Sputtering of noble metals, such as Au, Ag, Pd, and Pt, onto room-temperature ionic liquids (RTILs) enabled the formation of monoparticle films composed of spherical noble metal nanoparticles on the liquid surface only when the RTILs used contained hydroxyl-functionalized cations
Produkty
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ciecze jonowe, zwane również cieczami jonowymi o temperaturze pokojowej, to sole organiczne, które są ciekłe w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Zobacz wszystko