Przejdź do
127019
N-Methylethylenediamine
95%
Synonim(y):
2-(Methylamino)ethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
340,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
1297,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-707-4
Beilstein/REAXYS Number:
878141
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
340,50 zł
Cena katalogowa454,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4395 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN
InChI
1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine. It reacts with isoquinoline-5-sulfonyl chloride to form N-(2-aminoethyl)-N-methyl-isoquinoline-5-sulfonamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D158003270032D157805
description
95%
description
95%
description
85%
description
98%
assay
95%
assay
95%
assay
85%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
114-117 °C (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
119 °C (lit.)
bp
119 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)