Przejdź do
709336
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Synonim(y):
N-Methylpyridine-2-methanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
303,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
937,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-160-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
303,75 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524
density
0.994 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
InChI key
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
721522678848699071
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524
refractive index
n20/D 1.569
refractive index
n20/D 1.5594
refractive index
n20/D 1.538
density
0.994 g/mL at 25 °C
density
1.204 g/mL at 25 °C
density
1.1679 g/mL at 25 °C
density
1.080 g/mL at 25 °C
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
aldehyde
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
180.0 °F
flash_point_c
82.2 °C
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)