Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 729,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H3CNHCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChI key
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine is a polyamine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 90% | assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.858 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.984 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 77-78 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 120 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - | bp 191 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.0 °F - closed cup
flash_point_c
108.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Tris[2-(methylamino)ethyl]amine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/217/368/3e89e134-669e-4a03-9a34-f97b50399bb2/640/3e89e134-669e-4a03-9a34-f97b50399bb2.png)
![Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine 90%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/235/b92964dc-f04c-4d63-9b8a-85279d81cd62/640/b92964dc-f04c-4d63-9b8a-85279d81cd62.png)