Przejdź do
279730
Tris(dimethylamino)borane
97%
Synonim(y):
Hexamethylboranetriamine, NSC 379532
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
B(N(CH3)2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
224-474-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI key
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(dimethylamino)borane is an organoborane generally used as a macrolactamization reagent. It can also be used to prepare tris(alkylamino)borane analogs by transamination of primary and secondary amines.
Application
Reactant involved in:
  • B-C-N hybrid films deposited on Ni
  • Reduction reactions
  • Syntehsis of lithium borom imidazolate framework polymeric complexes
  • One-pot oxidative amination
  • Synthesis of boron salts and tripodal borate ligands
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS025326
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
-
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)