Merck
724092
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
97%
Synonim(y):
2-Chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
101-106 °C
ciąg SMILES
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)