Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 312,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
312,75 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 25%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
163-168 °C (lit.)
functional group
iodo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?