Przejdź do
722170
4-Iodopyridine
96%
Synonim(y):
p-Iodopyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
94-99 °C
functional group
iodo
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1ccncc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
InChI key
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
558761
description
96%
description
98%
assay
96%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
94-99 °C
mp
-
form
solid
form
-
functional group
iodo
functional group
iodo
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)