Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 687,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
687,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.02% water
refractive index
n20/D 1.437 (lit.), n20/D 1.438
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for amine test
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC) | description ReagentPlus®, ≥99% | description ReagentPlus®, 99% | description suitable for HPLC, ≥99.9% |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99.9% |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
127-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?