Merck
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
Wybierz wielkość
500 MG
175,00 zł
175,00 zł
Cena katalogowa350,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
175,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Cena katalogowa350,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
mp
86-90 °C
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Klucz InChI
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)