Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-948-0
MDL number:
7,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
82 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
Application
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
- To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
- To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
- As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description ≥95% | description ≥97.0% (T) |
| assay 96% | assay 97% | assay ≥95% | assay ≥97.0% (T) |
| form powder | form solid | form liquid | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 82 °C | mp 278 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?