Przejdź do
688746
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine D-tartrate trihydrate
99%
Synonim(y):
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
909,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.36
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5387052
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC), 99%
Form:
crystals
909,50 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC), 99%
form
crystals
optical purity
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
InChI key
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)